Imprimer
3-Methylpyridine-2-acetamide oxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N'-Hydroxy-3-methyl-2-pyridinecarboximidamide, N'-Hydroxy-3-methylpicolinimidamide
OR14020-1G OR14020-5G
APOSOR14020-1GEA 42.2 EUR
APOSOR14020-1G APOSOR14020-5G
3-Methylpyridine-2-acetamide oxime
3-Methylpyridine-2-acetamide oxime
Formule: C₇H₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200877
Numéro CAS: 690632-33-8