Imprimer
1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Octahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine
OR13983-1G OR13983-250MG OR13983-5G
APOSOR13983-1GEA 109 EUR
APOSOR13983-1G APOSOR13983-250MG APOSOR13983-5G
1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formule: C₇H₁₄N₂
MW: 126.199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082600
Numéro CAS: 5654-83-1