Imprimer
Ethyl 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR13735-10G OR13735-25G OR13735-5G
APOSOR13735-10GEA 183 EUR
APOSOR13735-10G APOSOR13735-25G APOSOR13735-5G
Ethyl 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate 97%
Ethyl 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Formule: C₅H₇N₃O₂S
Point de fusion: 197…199 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03093787
Numéro CAS: 64837-53-2