Imprimer
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13727-1G OR13727-25G OR13727-5G
APOSOR13727-1GEA 34.8 EUR
APOSOR13727-1G APOSOR13727-25G APOSOR13727-5G
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
Formule: C₁₇H₁₄N₂O
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022730
Numéro CAS: 2436-15-9