Imprimer
2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13439-100MG OR13439-1G OR13439-250MG
APOSOR13439-100MGEA 109 EUR
APOSOR13439-100MG APOSOR13439-1G APOSOR13439-250MG
2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
Formule: C₉H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03308601
Numéro CAS: 52395-92-3