Imprimer
1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13424-100MG OR13424-1G OR13424-250MG
APOSOR13424-100MGEA 120 EUR
APOSOR13424-100MG APOSOR13424-1G APOSOR13424-250MG
1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00227022
Numéro CAS: 140845-50-7