Imprimer
1-(Chloroacetyl)piperidine-4-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13275-100MG OR13275-50MG
APOSOR13275-100MGEA 314 EUR
APOSOR13275-100MG APOSOR13275-50MG
1-(Chloroacetyl)piperidine-4-carboxamide
1-(Chloroacetyl)piperidine-4-carboxamide
Formule: C₈H₁₃ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02237589
Numéro CAS: 375359-83-4