Imprimer
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3,5-Tris(phenylethynyl)benzene
OR13103-1G OR13103-250MG OR13103-5G
APOSOR13103-1GEA 132 EUR
APOSOR13103-1G APOSOR13103-250MG APOSOR13103-5G
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
Formule: C₃₀H₁₈
MW: 378.464 g/mol
Point de fusion: 141…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861404
Numéro CAS: 118688-56-5