Imprimer
4-[(Piperidin-3-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13003-1G OR13003-250MG
APOSOR13003-1GEA 866 EUR
APOSOR13003-1G APOSOR13003-250MG
4-[(Piperidin-3-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 95%
4-[(Piperidin-3-yl)oxy]pyridine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄N₂O·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117748
Numéro CAS: 1171481-61-0