Imprimer
Cyclopentylmethanesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR12996-1G OR12996-250MG OR12996-5G
APOSOR12996-1GEA 301 EUR
APOSOR12996-1G APOSOR12996-250MG APOSOR12996-5G
Cyclopentylmethanesulphonyl chloride
Cyclopentylmethanesulphonyl chloride
Formule: C₆H₁₁ClO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863880
Numéro CAS: 242459-85-4
ONU: 1760
ADR: 8,III