Imprimer
4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12880-250MG OR12880-500MG
APOSOR12880-250MGEA 209 EUR
APOSOR12880-250MG APOSOR12880-500MG
4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840136
Numéro CAS: 1172465-66-5