Imprimer
4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-[(Piperidin-4-yl)methyl]anisole hydrochloride
OR12871-1G OR12871-250MG OR12871-5G
APOSOR12871-1GEA 198 EUR
APOSOR12871-1G APOSOR12871-250MG APOSOR12871-5G
4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride 95%
4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₉NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840137
Numéro CAS: 37581-27-4