Imprimer
[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Methoxyphenoxy)benzylamine hydrochloride, 3-(Aminomethyl)-4'-methoxydiphenyl ether hydrochloride
OR12859-1G OR12859-250MG
APOSOR12859-1GEA 870 EUR
APOSOR12859-1G APOSOR12859-250MG
[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840098
Numéro CAS: 154108-33-5