3-(2-Chlorophenyl)morpholine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR12857-100MG
OR12857-250MG
APOSOR12857-100MGEA
0
EUR
APOSOR12857-100MG
APOSOR12857-250MG
3-(2-Chlorophenyl)morpholine hydrochloride
3-(2-Chlorophenyl)morpholine hydrochloride
Formule:
C₁₀H₁₂ClNO·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03840094 Numéro CAS: 1172507-31-1 |