Imprimer
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR12713-100MG OR12713-1G OR12713-250MG
APOSOR12713-100MGEA 0 EUR
APOSOR12713-100MG APOSOR12713-1G APOSOR12713-250MG
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine 95+%
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine
Formule: C₁₂H₁₈N₂O
Point d'ébullition: 130…134 °C (2 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01862532
Numéro CAS: 38060-08-1
ONU: 2735
ADR: 8,III