Imprimer
N1,N1-Dimethyl-2-phenylethane-1,2-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: β-Amino-N,N-dimethylphenethylamine
OR12706-1G OR12706-250MG
APOSOR12706-1GEA 126 EUR
APOSOR12706-1G APOSOR12706-250MG
N1,N1-Dimethyl-2-phenylethane-1,2-diamine
N1,N1-Dimethyl-2-phenylethane-1,2-diamine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164.247 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862528
Numéro CAS: 31788-88-2