Imprimer
4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR12591-1G OR12591-250MG
APOSOR12591-1GEA 172 EUR
APOSOR12591-1G APOSOR12591-250MG
4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₀N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840113
Numéro CAS: 128739-16-2
ONU: 3259
ADR: 8,III