Imprimer
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chloro-3'-(chlorosulphonyl)diphenyl ether, 3-(4-Chlorophenoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
OR12560-100MG OR12560-250MG OR12560-1G
APOSOR12560-100MGEA 224 EUR
APOSOR12560-100MG APOSOR12560-250MG APOSOR12560-1G
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₈Cl₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02089485
Numéro CAS: 501697-55-8
ONU: 1759
ADR: 8,III