Imprimer
[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12557-250MG OR12557-1G
APOSOR12557-250MGEA 0 EUR
APOSOR12557-250MG APOSOR12557-1G
[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride 95%
[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₂ClNO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02089409
Numéro CAS: 1171023-50-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III