Imprimer
2-Isobutylpyrrolidine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12520-1G OR12520-5G
APOSOR12520-1GEA 161 EUR
APOSOR12520-1G APOSOR12520-5G
2-Isobutylpyrrolidine hydrochloride 95%
2-Isobutylpyrrolidine hydrochloride
Formule: C₈H₁₇N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840008
Numéro CAS: 1184994-37-3