Imprimer
2-(2-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12510-1G OR12510-250MG OR12510-5G
APOSOR12510-1GEA 335 EUR
APOSOR12510-1G APOSOR12510-250MG APOSOR12510-5G
2-(2-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(2-Methylphenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₅N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02663451
Numéro CAS: 129540-23-4