Imprimer
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Bromothien-3-yl)methanol, (4-Bromothiophen-3-yl)methanol
OR12445-1G OR12445-250MG
APOSOR12445-1GEA 248 EUR
APOSOR12445-1G APOSOR12445-250MG
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene 97%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene
Formule: C₅H₅BrOS
Point de fusion: 53…53.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01859831
Numéro CAS: 70260-05-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III