Imprimer
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-[3-(Chlorosulphonyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
OR12427-250MG OR12427-1G
APOSOR12427-250MGEA 0 EUR
APOSOR12427-250MG APOSOR12427-1G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂S
MW: 256.709 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817501
Numéro CAS: 941716-85-4
ONU: 3261
ADR: 8 III