Imprimer
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzylamine, 5-[3-(Aminomethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
OR12374-250MG OR12374-1G
APOSOR12374-250MGEA 163 EUR
APOSOR12374-250MG APOSOR12374-1G
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine 97%
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702399
Numéro CAS: 934570-45-3
ONU: 2735
ADR: 8,III