Imprimer
5-(Aminomethyl)benzo[b]furan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-(Aminomethyl)-1-benzofuran, (Benzo[b]furan-5-yl)methylamine
OR12314-1G OR12314-250MG
APOSOR12314-1GEA 346 EUR
APOSOR12314-1G APOSOR12314-250MG
5-(Aminomethyl)benzo[b]furan 97%
5-(Aminomethyl)benzo[b]furan
Formule: C₉H₉NO
MW: 147.174 g/mol
Point de fusion: 32…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974039
Numéro CAS: 37798-08-6
ONU: 3259
ADR: 8 III