Imprimer
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid lithium salt
OR12266-1G OR12266-250MG
APOSOR12266-1GEA 371 EUR
APOSOR12266-1G APOSOR12266-250MG
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate 90%
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
Formule: C₁₃H₁₇N₂O₂·Li
Point de fusion: 337…348.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09064954
Numéro CAS: 915707-44-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III