Imprimer
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12252-1G OR12252-5G OR12252-10G
APOSOR12252-1GEA 34.8 EUR
APOSOR12252-1G APOSOR12252-5G APOSOR12252-10G
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇BrN₂O
Point de fusion: 94…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202888
Numéro CAS: 915707-65-2