Imprimer
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Carboxyphenyl)-2-methyl-1H-imidazole
OR12217-1G OR12217-250MG
APOSOR12217-1GEA 154 EUR
APOSOR12217-1G APOSOR12217-250MG
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 232…234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09065012
Numéro CAS: 159589-71-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III