Imprimer
5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11958-1G OR11958-250MG
APOSOR11958-1GEA 105 EUR
APOSOR11958-1G APOSOR11958-250MG
5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
Formule: C₅H₅BrN₄O₂
MW: 233.023 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801053
Numéro CAS: 15862-42-7