Imprimer
1H-Pyrrole-2-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11616-1G OR11616-5G
APOSOR11616-1GEA 179 EUR
APOSOR11616-1G APOSOR11616-5G
1H-Pyrrole-2-carboxamide
1H-Pyrrole-2-carboxamide
Formule: C₅H₆N₂O
Point de fusion: 173…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00273121
Numéro CAS: 4551-72-8