Imprimer
tert-Butyl 4-bromobutanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11460-1G OR11460-25G OR11460-5G
APOSOR11460-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11460-1G APOSOR11460-25G APOSOR11460-5G
tert-Butyl 4-bromobutanoate 95%
tert-Butyl 4-bromobutanoate
Formule: C₈H₁₅BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179416
Numéro CAS: 110661-91-1