Imprimer
Propane-1-sulphonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Sulphamoyl)propane
OR11393-5G OR11393-10G
APOSOR11393-5GEA 98.6 EUR
APOSOR11393-5G APOSOR11393-10G
Propane-1-sulphonamide 97%
Propane-1-sulphonamide
Formule: C₃H₉NO₂S
Point de fusion: 51…52 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03550611
Numéro CAS: 24243-71-8