Imprimer
4-Chloro-4'-iodobiphenyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR11356-1G OR11356-250MG
APOSOR11356-1GEA 0 EUR
APOSOR11356-1G APOSOR11356-250MG
4-Chloro-4'-iodobiphenyl
4-Chloro-4'-iodobiphenyl
Formule: C₁₂H₈ClI
Point de fusion: 147…148 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03931233
Numéro CAS: 60200-91-1