Imprimer
4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(3,5-Dichlorophenyl)aniline, 3',5'-Dichloro-[1,1'-biphenyl]-4-amine
OR11339-25G OR11339-5G OR11339-100G
APOSOR11339-25GEA 290 EUR
APOSOR11339-25G APOSOR11339-5G APOSOR11339-100G
4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
Formule: C₁₂H₉Cl₂N
MW: 238.113 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796293
Numéro CAS: 405058-01-7