Imprimer
Ethyl (4-bromo-2-cyanophenoxy)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111594-1G OR111594-5G
APOSOR111594-1GEA 125 EUR
APOSOR111594-1G APOSOR111594-5G
Ethyl (4-bromo-2-cyanophenoxy)acetate
Ethyl (4-bromo-2-cyanophenoxy)acetate
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00454355
Numéro CAS: 328009-03-6