Imprimer
Ethyl (2-acetyl-4-bromophenoxy)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111593-1G OR111593-5G
APOSOR111593-1GEA 149 EUR
APOSOR111593-1G APOSOR111593-5G
Ethyl (2-acetyl-4-bromophenoxy)acetate
Ethyl (2-acetyl-4-bromophenoxy)acetate
Formule: C₁₂H₁₃BrO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17964567
Numéro CAS: 34849-50-8