5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111544-1G
OR111544-250MG
APOSOR111544-1GEA
563
EUR
APOSOR111544-1G
APOSOR111544-250MG
5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
Formule:
C₁₂H₁₂N₂O₃S₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19443226 Numéro CAS: 439578-97-9 |