Imprimer
(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111436-10G OR111436-1G OR111436-5G
APOSOR111436-10GEA 0 EUR
APOSOR111436-10G APOSOR111436-1G APOSOR111436-5G
(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Formule: C₁₀H₁₀ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13516980
Numéro CAS: 7537-07-7