Imprimer
2-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111407-1G OR111407-250MG
APOSOR111407-1GEA 509 EUR
APOSOR111407-1G APOSOR111407-250MG
2-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetonitrile
2-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₈BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18392226
Numéro CAS: 1069114-80-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III