Imprimer
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR111393-1G OR111393-250MG
APOSOR111393-1GEA 0 EUR
APOSOR111393-1G APOSOR111393-250MG
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Formule: C₉H₄BrClOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28992243
Numéro CAS: 1935390-73-0
ONU: 3261
ADR: 8,III