Imprimer
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111377-1G OR111377-5G
APOSOR111377-1GEA 0 EUR
APOSOR111377-1G APOSOR111377-5G
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonamide
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₅NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30481151
Numéro CAS: 316831-31-9