Imprimer
4-[4-(2-Hydroxy-ethyl)-piperazin-1-ylmethyl]-benzoic acid methyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111368-1G OR111368-5G
APOSOR111368-1GEA 0 EUR
APOSOR111368-1G APOSOR111368-5G
4-[4-(2-Hydroxy-ethyl)-piperazin-1-ylmethyl]-benzoic acid methyl ester
4-[4-(2-Hydroxy-ethyl)-piperazin-1-ylmethyl]-benzoic acid methyl ester
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01652907
Numéro CAS: 415952-34-0