Imprimer
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111318-1G OR111318-250MG
APOSOR111318-1GEA 226 EUR
APOSOR111318-1G APOSOR111318-250MG
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₈INO₃
MW: 281.048 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28992249
Numéro CAS: 1356600-24-2