Imprimer
4-(1,1-Dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111311-1G OR111311-250MG OR111311-500MG
APOSOR111311-1GEA 778 EUR
APOSOR111311-1G APOSOR111311-250MG APOSOR111311-500MG
4-(1,1-Dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
4-(1,1-Dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
Formule: C₈H₁₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16988356
Numéro CAS: 106157-85-1