Imprimer
Ethyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111201-1G OR111201-5G
APOSOR111201-1GEA 105 EUR
APOSOR111201-1G APOSOR111201-5G
Ethyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Ethyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Formule: C₉H₈BrNO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22383758
Numéro CAS: 141778-85-0