Imprimer
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111192-1G OR111192-5G
APOSOR111192-1GEA 447 EUR
APOSOR111192-1G APOSOR111192-5G
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbaldehyde
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbaldehyde
Formule: C₈H₈N₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086154
Numéro CAS: 50880-19-8