Imprimer
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111117-1G OR111117-5G
APOSOR111117-1GEA 232 EUR
APOSOR111117-1G APOSOR111117-5G
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₉H₁₆N₄O
Point de fusion: 155.5…156.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115380
Numéro CAS: 568577-87-7