Imprimer
3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111096-1G OR111096-5G OR111096-250MG
APOSOR111096-1GEA 87 EUR
APOSOR111096-1G APOSOR111096-5G APOSOR111096-250MG
3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₇BrN₂
MW: 211.059 g/mol
Numéro MDL: MFCD02251329
Numéro CAS: 4805-70-3