Imprimer
4,6-Dichloro-2-iodopyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111089-1G OR111089-250MG
APOSOR111089-1GEA 342 EUR
APOSOR111089-1G APOSOR111089-250MG
4,6-Dichloro-2-iodopyrimidine
4,6-Dichloro-2-iodopyrimidine
Formule: C₄HCl₂IN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22207084
Numéro CAS: 1266105-16-1