Imprimer
Methyl thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111087-1G OR111087-100MG OR111087-250MG
APOSOR111087-1GEA 464 EUR
APOSOR111087-1G APOSOR111087-100MG APOSOR111087-250MG
Methyl thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Methyl thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₉H₇NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12022282
Numéro CAS: 478149-02-9